5-Methylnicotinamide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L18970.03EA 74.9 EUR
L18970.03 L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664041
CAS nummer: 70-57-5
EINECS: 000-000-0