3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32546.03EA 20.3 EUR
H32546.03 H32546.06
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₂
MW: 216,64 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832347
CAS nummer: 1017779-05-3