1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L12219.03EA 86.4 EUR
L12219.03 L12219.06
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea
Formule: C₈H₇N₃S
MW: 177,23 g/mol
Smeltpunt: ∼ 205 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041175
CAS nummer: 3460-55-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III