Calcium pyruvate, watervrij 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25204.22EA
75.7
EUR
B25204.22
B25204.14
Calcium pyruvate, watervrij 97%
Calcium pyruvate
Formule:
C₆H₆CaO₆ MW: 214,19 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037199 CAS nummer: 52009-14-0 EINECS: 257-599-9 |