L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16941.14EA 25.9 EUR
A16941.14 A16941.22
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Formule: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25 g/mol
Kookpunt: 150…151 °C (11 mmHg)
Dichtheid: 1,117
Vlampunt: 110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064450
CAS nummer: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0