D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17362.14EA
65.6
EUR
A17362.14
A17362.22
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Formule:
C₁₀H₁₈O₆ MW: 234,25 g/mol Kookpunt: 150…151 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,117 Vlampunt: 110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008876 CAS nummer: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |