N-Phenylglycine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14182.09EA
39.2
EUR
A14182.09
A14182.18
N-Phenylglycine ≥97%
N-Phenylglycine
Formule:
C₈H₉NO₂ MW: 151,17 g/mol Smeltpunt: 117…119 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014009 CAS nummer: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 |