Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15164.03EA
47.5
EUR
A15164.03
A15164.06
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formule:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,24 g/mol Kookpunt: 68…70 °C (0,5 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052319 CAS nummer: 13395-36-3 EINECS: 236-478-4 |