4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
ABCRAB134122.0005EA 0 EUR
ABCRAB134122.0005 B23989.22 B23989.14 B23989.06
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Kookpunt: 171…173 °C (21 mmHg)
Smeltpunt: 54…58 °C
Vlampunt: 142 °C (287 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006415
CAS nummer: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II