Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PROOCILCLM-309-0.5EA 0 EUR
PROOCILCLM-309-0.5 PROOCIL-CLM-309-1
Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Toluene[methyl-¹³C]
Formule: C₆H₅CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084093
CAS nummer: 6933-23-9
UN: 1294
ADR: 3,II