(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
ABCRAB212318.0025
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M
(Trimethylsilyl)diazomethane
Formule: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22 g/mol
Dichtheid: 0,718
Vlampunt: –23 °C (–10 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053946
ADR: 6.1,I