D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15861.14EA 25.7 EUR
A15861.14 A15861.36 A15861.22
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Smeltpunt: 174 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135622
CAS nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3