Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
36591.ACEA
94
EUR
36591.AC
36591.AE
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Formule:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ MW: 550,965 g/mol Kookpunt: 130…142 °C (2,0 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070426 CAS nummer: 69207-83-6 ADR: 3,II |