Theophyllin
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J60203.5HEA 71.1 EUR
J60203.5H J60203.RX
Theophyllin
Theophyllin
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Smeltpunt: 270…274 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079619
CAS nummer: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III