Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11473.14EA
107
EUR
A11473.14
A11473.36
A11473.22
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Formule:
C₉H₁₀N₄O₄ MW: 238,20 g/mol Smeltpunt: 268…272 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022832 CAS nummer: 652-37-9 EINECS: 211-490-2 |