(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26937.06EA 559 EUR
H26937.06 H26937.03
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094717
CAS nummer: 188111-79-7
ADR: 8,III