1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24620.14EA 357 EUR
B24620.14 B24620.06
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Formule: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
MW: 510,367 g/mol
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: < –38 °C
Dichtheid: 1,333
Vlampunt: 97 °C (206 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042333
CAS nummer: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3