1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16604.14EA 347 EUR
L16604.14 L16604.06
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formule: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
MW: 440,71 g/mol
Kookpunt: 189…191 °C
Dichtheid: 1,461
Vlampunt: 52 °C (125 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042359
CAS nummer: 102488-47-1
ADR: 8,II