10,12-Tricosadiynoic acid 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L10231.03EA 52.3 EUR
L10231.03 L10231.06
10,12-Tricosadiynoic acid 96%
10,12-Tricosadiynoic acid
Formule: C₂₃H₃₈O₂
MW: 346,56 g/mol
Smeltpunt: 55…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041683
CAS nummer: 66990-30-5