N-Phthaloylglycine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15920.0BEA 489 EUR
A15920.0B A15920.30 A15920.18
N-Phthaloylglycine ≥98%
N-Phthaloylglycine
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Smeltpunt: 194…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005900
CAS nummer: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3