Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A18491.14EA
123
EUR
A18491.14
A18491.06
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Formule:
C₁₄H₁₇NO₄ MW: 263,30 g/mol Smeltpunt: 71…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005901 CAS nummer: 78902-09-7 |