7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27314.06EA 167 EUR
H27314.06 H27314.03
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine ≥97%
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271,11 g/mol
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218462
CAS nummer: 35970-34-4
ADR: 8,III