4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L11841.03EA 72.8 EUR
L11841.03
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Formule: C₉H₇NO₅
MW: 209,16 g/mol
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053045
CAS nummer: 56136-84-6
EINECS: 260-010-8