(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L00917.09EA 39.4 EUR
L00917.09 L00917.18
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₂H₂₅BrNP
MW: 414,33 g/mol
Smeltpunt: ∼ 200 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011794
CAS nummer: 21331-80-6
EINECS: 244-335-2