6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32791.22EA 114 EUR
32791.22 32791.14 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formule: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005377
CAS nummer: 137-66-6
EINECS: 205-305-4