3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14487.06EA 99.3 EUR
A14487.06
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide 98%
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formule: C₄H₇Br₂N₃
MW: 256,94 g/mol
Smeltpunt: 178…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053023
CAS nummer: 167683-86-5
EINECS: 000-000-0