2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26976.MDEA 298 EUR
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₃
MW: 222,05 g/mol
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037497
CAS nummer: 1073354-84-3