N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52936.03EA 243.36 EUR
H52936.03 H52936.MD
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Smeltpunt: 140…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659849
CAS nummer: 486422-59-7