3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33441.03EA 264 EUR
H33441.03
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrFIO
MW: 328,90 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20486165
CAS nummer: 1356113-37-5