4-Chloro-2-formylphenylboronic acid ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52549.MDEA 53.56 EUR
H52549.MD
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
MW: 184,39 g/mol
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689492
CAS nummer: 913835-76-4