Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Enzymen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/00/18945200.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Kies uit de onderstaande opties om uw zoekopdracht te verfijnen. Meerdere selecties binnen elk drop-down menu kunnen worden gemaakt. Klik op OK om uw resultaten bij te werken.
SearchResultCount:"356"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (1.04114.0002)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
UOM:  1 * 2 ml
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Proteinase K (from Tritirachium album)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   α-Chymotrypsin (from Bovine Pancreas), 350 U/mg
Catalogus nummer: (1.16216.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Peroxidase (from Horseradish)
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Pepsine (from porcine gastric mucosa), 0,7 FIP-U/mg
UOM:  1 * 100 g
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   This enzyme from pineapples is suitable for use in biochemistry.
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Urease is used for biochemical research and analysis.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 356
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende