Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
U heeft gezocht op:
Genomisch DNA-zuiveringskits
83  results were found
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
For high-quality genomic DNA purification starting materials will need special lysis conditions and might contain extremely low concentrations of DNA, or high levels of inhibitors. VWR’s portfolio offers just the right solution for almost any sample type, including cells or tissues from various animals or plants, biological liquids, forensic specimens, stool or soil samples. Purified DNA gathered from these kits is suitable for direct use in all common molecular biology applications, such as PCR, restriction digestion, cloning, hybridization, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Kies uit de onderstaande opties om uw zoekopdracht te verfijnen. Meerdere selecties binnen elk drop-down menu kunnen worden gemaakt. Klik op OK om uw resultaten bij te werken.
SearchResultCount:"83"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (1.01193.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Zuivering van nucleïnezuren, Genomisch DNA-zuiveringskit, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Catalogus nummer: (K368-50RXN)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Cyclo-Prep™ Genomic DNA Purification Kit efficiently isolates genomic DNA for PCR amplification, RFLP analysis, Southern blotting, DNA fiingerprinting...
UOM:  1 * 50 ST
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   The Yeast Genomic DNA Purification Kit yields high molecular weight DNA from yeast using a non-enzymatic lysis buffer and no glass beads. The protocol...
Leverancier:  OMEGA BIOTEK
Omschrijving:   De E.Z.N.A.®-weefsel-DNA-kit biedt een eenvoudige, snelle en voordelige methode voor het isoleren van DNA uit een breed scala aan monsterbronnen, waar...
Leverancier:  OMEGA BIOTEK
Omschrijving:   De E.Z.N.A.® Bacterieel DNA-kit biedt snelle en betrouwbare isolatie van hoogwaardig totaal cellulair DNA uit een breed scala aan bacteriesoorten. Dez...
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Nucleon™ PhytoPure™ enables rapid chloroform extraction of high-quality, high molecular weight genomic DNA from plant and fungal samples with efficien...
Leverancier:  OMEGA BIOTEK
Omschrijving:   De E-Z 96® planten-DNA-kit biedt snelle en betrouwbare isolatie van hoogwaardig totaal cellulair DNA uit een breed scala aan plantensoorten en weefsel...
Leverancier:  OMEGA BIOTEK
Omschrijving:   De E.Z.N.A.®-bloed-DNA-kit biedt snelle totale DNA-isolatie van maximaal 250 µl vers of bevroren antigecoaguleerd volbloed. De E.Z.N.A.®-bloed-DNA-kit...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 83
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Volgende