Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (15)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
polymerasen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   VWR® TEMPase hot start DNA-polymerasen zijn zeer stabiele polymerasen, met grotere specificiteit, superieure gevoeligheid en een grotere opbrengst in ...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   VWR® Taq DNA-polymerase is een ultrazuivere, thermisch stabiele, recombinante DNA-polymerase die robuuste PCR-prestaties biedt voor een groot a...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   AccuPOL DNA-polymerase is een thermisch stabiel enzym dat de capaciteit bezit voor 3' - 5' exonucleaseproofreading, waardoor de polymerase in staat is...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (N224-500U)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 ST
Leverancier:  FINNZYMES REAGENTS
Omschrijving:   Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase, 500 U (2 U/µl) :
Leverancier:  Quantabio
Omschrijving:   Hot start is een bekende, handige methode om de specificiteit van PCR te verbeteren. Aan conventionele technologieën, zoals antilichaam inhibitie of c...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 30
  1  2  3  4  Volgende