E.Z.N.A.® Poly-Gel DNA-extractiekit
Leverancier: Omega Bio-Tek
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D2561-01EA 57.5 EUR
OMEGD2561-01 OMEGD2561-02
E.Z.N.A.® Poly-Gel DNA-extractiekit
De E.Z.N.A.® Poly-Gel DNA-extractiekit biedt een snelle en efficiënte methode om enkel- of dubbelstrengs DNA uit polyacrylamidegels te zuiveren. Volgens PAGE worden DNA-fragmenten eerst gevisualiseerd door middel van UV-schaduw of ethidiumbromidekleuring. De gelschijf met de betreffende DNA-band wordt uitgesneden en in een speciale elutiebuffer geïncubeerd om het DNA uit de gel te eluderen. Polyacrylamidegel wordt efficiënt verwijderd met de Poly-Gel-filterkolom. Het monster wordt gemixt met een speciaal geformuleerde buffer en geladen in de HiBind®-DNA-centrifugekolom. Na twee snelle wasstappen kunnen gezuiverde DNA-fragmenten uit de HiBind®-DNA-centrifugekolom worden geëlueerd met een elutiebuffer met weinig zout of met water. Gezuiverd DNA is klaar voor verdere toepassingen, zoals sequenties, ligaties, PCR-amplificatie en behandeling met restrictie-enzymen.