Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Riemen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Portwest Clothing
Omschrijving:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Leverancier:  Portwest Clothing
Omschrijving:   Handschoenclip in acetaal copolymeer, voor bevestiging aan riemlussen.
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   Belt made of 100% polyamide
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   Deze riem is gemaakt van 100% katoenen canvas en heeft een metalen gesp.
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Catalogus nummer: (113-08329)
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   Leather belt for use with all Kwintet waistband trousers.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 15
  1  2  Volgende