Fluorescentie spectrometer, BioSpectrometer®
Leverancier: Eppendorf
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
634-0840EA 0 EUR
634-0840 634-0807
Fluorescentie spectrometer, BioSpectrometer®
Spectroscopic Instruments Fluorescentiespectrofotometers
De BioSpectrometer® met fluorescentie biedt de functionaliteiten van een UV-VIS-spectrofotometer met de optie op zeer lage concentraties aan biomoleculen te bepalen met behulp van fluorescerende kleurstoffen.
  • Combinatie van absorptie- en fluorescentiemetingen
  • Gevoelige kwantificering van nucleïnezuren en eiwitten met behulp van de intensiteit van fluorescentie
  • Extinctiemetingen voor één of meer golflengtes, opname van golflengtescans
  • Voorgeprogrammeerde, vrij selecteerbare absorptie- en fluorescentietoepassingen
De fluorescentie-eenheid verhoogt het meetbereik met 1000 om DNA te detecteren.