IJsmakers, FM-serie, Hoshizaki
Leverancier: Hoshizaki
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
474-0136EA 5110 EUR
474-0136 474-0118
IJsmakers, FM-serie, Hoshizaki
IJsmakers
De FM-serie produceert ijsschilfers/-brokken, waarbij de brokken ijs tijdens de productie worden gecomprimeerd om ze duurzaam te maken.
De ijsschilfers en -brokken zijn populair voor een allerlei koeldoeleinden, waaronder uitstalramen voor vis en verse producten en
in de medische wereld voor het koelen van bloed en organen.
  • Automatische spoelfunctie: regelmatig spoelen om het ijssysteem schoon te houden
  • Bak uit één stuk gegoten: ronde hoeken zijn hygiënisch en eenvoudig schoon te houden
  • Ontwerp met geïntegreerde deurhandgreep: eenvoudig te openen en te reinigen
  • Besturingsbord met bedieningsstatusdisplay: zorgt voor productduurzaamheid en lage onderhoudskosten