Deze thermometer met radiosignaal kan koelkasttemperaturen aflezen op een afstand tot 30 meter. Er kunnen meetwaarden van maximaal drie externe koelkastsensoren naar een hoofdunit worden verstuurd (frequentie van 433 MHz).
- Specifiek alarm klinkt als de temperatuur stijgt boven / daalt onder hoge en lage instelpunten, ingesteld in stappen van 1 °C
- Verzegelde GRAS-fles (over het algemeen erkend als veilig door de FDA) die wordt afgeschermd tegen snelle temperatuurveranderingen
- Eenvoudig af te lezen display met twee regels: gegevens worden elke 30 seconden bijgewerkt, geheugen voor minimum-/maximumwaarden
Certificaten: Comform met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met een hoofdunit, een externe unit, batterijen, een uitklapbare standaard, wandmontage, VELCRO®, en een Traceable®-kalibratiecertificaat.