Flow-cup viscositeitsmeters
Leverancier: Fungilab
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
645-0025EA 180.25 EUR
645-0025 645-0024 645-0027 645-0026
Flow-cup viscositeitsmeters
Viscosimeters Flow-cup viscometers
Geanodiseerde aluminium bekers met vast roestvrijstalen mondstuk.
  • Snelle meting en vergelijking van viscositeit in de verf-, inkt- en lakindustrie
  • Kalibratiecertificaten bij opgegeven temperaturen worden geleverd met de bekers
  • Formules voor het relateren van flowtijden aan viscositeit worden meegeleverd
Voor meting van kinematische viscositeit door vergelijking van de 'break-thread'-flowtijden van vergelijkbare vloeistoffen.
Certificaten: ISO 2431