Flow-cup viscositeitsmeters, ASTM D-1200
Leverancier: Fungilab
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
645-0021EA 208.06 EUR
645-0021 645-0023 645-0022
Flow-cup viscositeitsmeters, ASTM D-1200
Viscosimeters Flow-cup viscometers
  • Snelle meting en vergelijking van viscositeit in de verf-, inkt- en lakindustrie
  • Kalibratiecertificaten bij opgegeven temperaturen worden geleverd met de bekers
  • Formules voor het relateren van flowtijden aan viscositeit worden meegeleverd
Certificaten: ASTM D1200
Bestelinformatie: U moet het statief en de kalibratievloeistoffen afzonderlijk bestellen.