U heeft gezocht op: Hygiëne maskers
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gezichtsmaskers gemaakt van 3-laags non-woven PP met een neusbrug en oorlussen of -koorden.
Sale
Catalogus nummer: (113-0713)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit gezichtsmasker, met neusbrug, is gemaakt van tweelaags non-woven PP.
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (76470-110)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Steriele maskers van VWR®, gemaakt in de VS, zijn een ideale optie voor eenmalig gebruik.
UOM: 1 * 200 ST
Catalogus nummer: (HOIT115688)
Leverancier: Hubei Orient International
Omschrijving: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 ST
Catalogus nummer: (114-9101)
Leverancier: Hubei Orient International
Omschrijving: Hygiënemaskers gemaakt van een 3-laagse structuur van PP/meltblown/PP.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: DESCO
Omschrijving: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Leverancier: DELTALYO & VALMY
Omschrijving: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Catalogus nummer: (113-9934)
Leverancier: RENTEX COM D.O.O.
Omschrijving: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 ST
Catalogus nummer: (113-9935)
Leverancier: ALSICO HIGHTECH NV
Omschrijving: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom