Hybridisatieoven, HL-2000 HybriLinker
Leverancier: Analytik Jena
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-4301EA 5610 EUR
732-4301
Hybridisatieoven, HL-2000 HybriLinker
Ovens Hybridisatieovens
De HybriLinker oven combineert een HB-1000 hybridisatieoven met een CX-2000 crosslinker. Beide functioneren onafhankelijk van elkaar. De crosslinker heeft UV-lichtemissie bij 254 nm, wat genoeg is om DNA in luttele seconden aan een membraan te laten hechten. Voor nauwkeurige blootstelling kan de UV-dosis worden ingevoerd als tijd of in microjoules per cm².
  • Nauwkeurige temperatuur- en toerentalregeling
  • De mogelijkheid om dynamisch te mengen is ideaal voor het creëren van de optimale voorwaarden die nodig zijn voor cDNA library screenings, primer synthese en nucleïnezuur hybridisatie
  • Het roestvrijstalen interieur is eenvoudig te reinigen
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)