Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Leverancier: Analytik Jena
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-4300EA 5780 EUR
732-4300
Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Ovens Hybridisatieovens
De hybridisatieoven warmt snel op en kan worden gestapeld voor efficiënte ruimtebenutting. Homogene en consistente verzadiging van de monsters bij wassen of hybridisatie dankzij de variabele toerentalregeling. De carrousel kan worden vervangen door een trilschudplaat (verkrijgbaar als toebehoren).
  • Grote LED geeft de actuele temperatuur in de kamer aan
  • Inclusief beschermbak voor eenvoudige reiniging van gemorste media
  • Met de RPM-knop kan het toerental van het wiel worden aangepast
  • Nauwkeurige temperatuur- en toerentalregeling
  • De mogelijkheid om dynamisch te mengen is ideaal voor het creëren van de optimale voorwaarden die nodig zijn voor cDNA library screenings, primer synthese en nucleïnezuur hybridisatie
  • Het roestvrijstalen interieur is eenvoudig te reinigen