Kap, 446
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MMMA446EA 233.5 EUR
MMMA446
Kap, 446
Wegwerpkleding
Deze capuchon is gemaakt van dezelfde microporeuze gelamineerde PP/PE-stof die wordt gebruikt in de 3M™ overall 4510. De capuchon biedt een algemene barrière tegen niet-gevaarlijke stoffen, met gordijnen over de schouders die een uitstekende bedekking bieden.
  • Pluisarme stof
  • Antistatisch behandeld
  • Gezoomde naden
  • Elastiek rond het gezicht
Cat. I
Certificaten: Cat. I