Klooncilinders, PYREX®
Leverancier: Corning®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PYREX®
CORN3166-8EA 69 EUR
CORN3166-8 CORN3166-6 CORN3166-10
Klooncilinders, PYREX®
Cilinders Cilinders voor kloning
Klooncilinders, gemaakt van borosilicaatglas code 7740. Kloon één enkele cel of een groep cellen door ze te omringen door deze klooncilinders met open uiteinden. Dompel het einde van de cilinder in steriel siliconenvet alvorens deze op een cultuurschaal te drukken om een afgesloten well te creëren.
  • Herbruikbaar
  • Niet-steriel
  • De cilinders zijn autoclaveerbaar of kunnen met droge warmte gesteriliseerd worden