Horizontaal elektroforesesysteem, kuroGEL Mini Plus 10
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-0034EA 462 EUR
VWRI700-0034
Horizontaal elektroforesesysteem, kuroGEL Mini Plus 10
De kuroGEL Mini 10 horizontaal is ideaal voor routinematige, preparatieve en analytische elektroforesetechnieken.
  • Gekleurde laadstrips voor eenvoudig terugvinden van de wells tijdens het laden
  • Door het compacte reservoir wordt het buffervolume dat is vereist om de gel af te dekken, gereduceerd en wordt een betere controle over de spanningsgradiënt en de looptijd verkregen
  • De geldrager van UV-transparant acryl zorgt ervoor dat de gebruiker de gel op de transilluminator kan manipuleren zonder het risico te lopen van blootstelling aan het gevaarlijke ethidiumbromide
  • Handgrepen aan de uiteindes maken veilig en eenvoudig transport binnen het laboratorium mogelijk
Het gelreservoir wordt geleverd met verwijderbare gietbak; 2 kammen met een dikte van 1,0 mm voor 16 monsters en gekleurde laadstrips.
Kammen voor kuroGEL Mini Plus 10
De kammen zijn kleurgecodeerd en in hoogte verstelbaar, waardoor volledige controle over het laadvolume en de welldiepte wordt verkregen bij een maximale doorvoer van 80 monsters. Er zijn vier kamposities mogelijk met tussenafstanden van 2,5 cm langs de bak voor een snelle scheiding van meerdere monsters.
4 kammen per geldrager mogelijk, beschikbare diktes 1,0; 1,5 en 2,0 mm, 8 tot 20 stalen per kam.
Toebehoren voor kuroGEL Mini Plus 10
Opties voor gieten in het reservoir: silicone pakkingen langs de rand van de geldrager vormen een lekdichte afdichting tegen de binnenwanden van de elektroforesekamer wanneer de gietbak 90° wordt gedraaid tegenover de richting van de elektroforese; Super Seals uit silicone van 10 cm lang bieden volledige vrijheid bij het gieten, omdat de gellengte kan worden aangepast aan de persoonlijke eisen van de gebruiker.
Externe gietopties: gietschotjes van silicone kunnen in de groeven aan beide uiteinden van de geldrager worden geplaatst om een lekvrije afdichting te vormen; siliconenpakkingen in de groef van iedere geldrager vormen een lekvrije afdichting tegen de wanden van de gietstandaard, waardoor er drie gels tegelijkertijd kunnen worden gegoten.
Gekleurde laadstrips (optioneel) helpen bij de visualisatie tijdens het laden van de gel. Leverbaar in 3 verschillende kleuren voor eenvoudige visualisatie van monsters die zijn gemengd met kleurstoffen als broomfenol en xyleencyanol. Elke kleurenstrip heeft een klevende achterkant waarmee deze eenvoudig bij iedere toepassing kan worden aangebracht en worden verwijderd.
Gelscheppen (optioneel) zijn ideaal om de gels veilig en eenvoudig over te brengen van het kleurings- of ontkleuringsreservoir naar een transilluminator of een vergelijkbaar oppervlak.
*compatibel met meerkanaalspipet