VWR® Maatpipetten, type 3, klasse AS
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-4773EA 28.7 EUR
612-4773 612-4772 612-4774 612-4771 612-4770 612-4769 612-4768 612-4767
VWR® Maatpipetten, type 3, klasse AS
Pipetten Gegradueerde pipetten
Borosilicaat 9.1 glas.
  • Afgifte geijkt (TD, Ex)
  • Markeringen en inscripties in amberkleur
  • Met uiteinde met katoenen plug (katoenen plugs niet inbegrepen)
Certificaten: DIN 12696, ISO 835
Bestelinformatie: Met batchcertificaat.