Laboratoriumfles, met schroefdraad, zonder schroefdop, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-3262EA 617.32 EUR
215-3262
Laboratoriumfles, met schroefdraad, zonder schroefdop, DURAN®
Flessen Metalen flessen
De onbreekbare roestvrijstalen fles is ideaal voor opslagtoepassingen waarbij glas niet kan worden gebruikt vanwege het risico van breuk of chemische incompatibiliteit. De fles heeft een glad inwendig oppervlak dat overeenkomt met IIIc (DIN 17441) met afgeronde inwendige randen die gemakkelijk schoon te maken zijn. Duurzame, gepolijste en geborstelde afwerking van de buitenkant. Fles heeft een GL 45-schroefdraad met een ingebouwde schenklip en een rand voor manipulatieveilige-doppen. Geleverd zonder dop, een roestvrijstalen dop is beschikbaar. Deze is volledig compatibel met alle DURAN Group GL 45-doppen.
  • Laboratorium container voor gevaarlijke materialen, voor opslag van vloeistoffen, tussenproducten of vaste product
  • Opslag van waardevolle materialen, zoals fijne chemicaliën met hoge zuiverheid, farmaceutische of cosmetische producten
  • Opslag van lichtgevoelige materialen
Met opgedrukte traceercode (lot-aanduiding).