De AcroPrep™ Advance-filterplaatportfolio omvat een verscheidenheid aan membraantypes en poriegroottes om de best mogelijke prestaties te bieden voor een breed scala aan monstervoorbereiding en screeningtoepassingen met hoge doorvoer. AcroPrep™ Advance filterplaten zijn ideaal voor concentratie, zuivering en ontzouting van eiwitten en peptiden; parel- en chromatografiehars-gebaseerde toepassingen; grove fractionering en lysaatklaring, en algemene filtratie.
- Forse bindingscapaciteit - geoptimaliseerd voor maximale binding en winning van DNA uit allerlei monstertypen
- Wellgeometrie resulteert in een gering vasthoudvolume en forse winning van DNA
- Uitlaattipgeometrie zorgt voor directe uitstroom van monsters naar de opvangplaat zonder dat u bang hoeft te zijn voor kruisverontreiniging
- Geoptimaliseerde membraan zorgt voor een grote opbrengst van verontreinigingsvrij DNA voor verdere toepassingen
- Geschikt voor automatisering - vervaardigd conform SBS-richtlijnen waardoor het hele DNA-zuiveringsproces met automatisch functionerend instrumentarium kan plaatsvinden
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for DNA purification include plasmid DNA purification and genomic DNA purification.