Filterplaten, 96-well, voor solventfiltratie, AcroPrep™ Advance
Leverancier: Pall Laboratory
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AcroPrep™ Advance
738-0109EA 238 EUR
738-0109 738-0132 514-1099 738-0121 738-0110 514-1097 514-1096 738-0131 513-0163 513-0164 514-1098 738-0122
Filterplaten, 96-well, voor solventfiltratie, AcroPrep™ Advance
Microplaten Filtreerplaten
Het AcroPrep ™ Advance filterplaatassortiment omvat allerlei membraantypes en poriegroottes die de best mogelijke prestaties bieden voor een groot aantal toepassingen met hoge doorvoer en monstervoorbereiding. Beschikbaar met een keuze uit PTFE- of wwPTFE-membraan.
  • Chemisch resistente materialen bieden een stabiel platform voor de verwerking van monsters in organische solventen
  • Geringe niet-specifieke binding - constructie van inerte materialen is van belang voor een maximale winning van monsters
  • De wellgeometrie resulteert in een grotere, uniformere filtratiesnelheid over de plaat met gereduceerd vastgehouden volume
  • De uitlaattip zorgt voor een directe uitstroom van monsters naar de opvangplaat, zonder dat u bang hoeft te zijn voor kruisbesmetting
Het wwPTFE-membraan (hydrofiel polytetrafluoretheen) is een universeel, hydrofiel membraan voor waterige, zure, basische, niet-agressieve organische en agressieve organische oplossingen. Het wwPTFE-membraan biedt lage eiwitbinding en lage niveaus van UV-absorberende extraheerbare stoffen.
Toepassingen zijn onder meer metabole studies, moleculaire of geneesmiddelsynthesereacties, monstervoorbereiding met oplosmiddelen en agressieve filtratietoepassingen.
Afmetingen
l×b×h (met deksel): 128×86×18 mm (alleen 350 µl)
l×b×h (zonder deksel): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Wellbodemoppervlakte: 0,25 cm²
Aanbevolen vacuüm tijdens gebruik: ≥254 mm Hg
Aanbevolen centrifugaalkracht: 1500 ×g
Constructiematerialen
Filtermedium: PTFE-membraan (polytetrafluorethyleen), wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) of GHP-membraan (hydrofiel polypropyleen)
Plaatbehuizing: PP
Deksel: PS